Läs mer
Ruxolitinib (S enantiomer), MedChemExpress
Produktkod. 16410578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16410578 5 mg
1 options
Produktkod. 16410578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50856A
MedChemExpress Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruxolitinib (S enantiomer)
Fysisk form Solid
CAS 941685-37-6
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N6
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym S-Ruxolitinib S-INCB18424
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM)
LEDER N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=NC=NC4=C3C=CN4)=C2
Molekylvikt (g/mol) 306.37
Formel vikt 306.37
Procent renhet 99.77%