Läs mer
IKA™ RV 10.601 Modell Distiller Spider
Produktkod. 11825922 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11825922 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 11825922 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003739500
I lager
Specifikationer
Typ Destillering av Spider
För användning med (applikation) För samtidig destillation i 12 destillationshylsor
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk fogsida NS 29/32
Volym (metrisk) 20 mL