Läs mer
IKA™ RV 10.602 Modell Distiller Spider
Produktkod. 11835922 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11835922 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 11835922 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003739600
Beräknad leverans: 10-02-2027
Specifikationer
Typ Destillering av Spider
För användning med (applikation) För samtidig destillation i 20 destillationshylsor
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk fogsida NS 29/32
Volym (metrisk) 20 mL