Learn More
IKA™ RV 10.84 Evaporation Flask
Product Code. 11845922 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. Volume (Metric) Unit Size
11845922 1000 mL Each
1 options
Product Code. 11845922 Supplier IKA™ Supplier No. 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1149.64 SEK
    1040.46 SEK / Paket med 1
    Save 109.18 SEK
    9% Av
I lager
High-quality borosilicate glass flask designed for evaporation processes.
  • High-quality borosilicate glass construction
  • Suitable for evaporation processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Borosilicate Glass
Type Evaporating Flask
Standard Taper Joint Number Center NS 29/32
Volume (Metric) 1000 mL
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.