Beskrivning
Den helt reviderade RV 10 auto är flaggskeppet för IKA Rotation Evaporator produktlinje. Dess imponerande funktioner inkluderar ett innovativt hanteringskoncept med en ljusstark, högkontrast, TFT, färggrafisk kontrollpanel, en integrerad vakuumkontroll, kylvattenövervakning och mogna säkerhetsstandarder. RV 10 auto erbjuder alla egenskaper som krävs för effektiv, säker och kostnadseffektiv drift. Dessa inkluderar automatisk kontroll av vakuum- och kylvattenvolymen. Dess intuitiva hanteringskoncept leder snabbt sina användare till önskade resultat i varje applikation. Tack vare sin utökade rampprogrammeringsmöjlighet tillåter RV 10 auto användare att utföra skräddarsydda procedurer. Andra innovativa funktioner, som mjuk start, intervallläge, höger-vänster-drift i intervallläge, eller timerfunktionen för time-lapse-tester, gör det dagliga arbetet i laboratoriet mycket enklare. Säkerheten säkerställs av den motordrivna hissen med säkerhetsstoppfunktion som automatiskt lyfter avdunstningskolven ur värmebadet vid strömavbrott. Ytterligare säkerhet för användarna tillhandahålls av individuellt justerbara temperatursäkerhetskretsar, skydd mot torrkokning, justerbar ändpunktsigenkänning för att förhindra glasbrott och en låsfunktion. Mottagningskolven och kondensorn finns även i belagda versioner. De USB port eller RS-232-gränssnitt möjliggör fjärrkontroll med IKA “ labworldsoft” mjukvarupaket och ett uppdateringsalternativ med verktyget för uppdatering av firmware. Enheten levereras komplett med vakuumslangar och slanganslutningar för din interna kylvattenförsörjning. Den nya IKA Vacstar digital som ingår i paketet styrs direkt från drivenheten på RV 10 auto via den medföljande datakabeln.
- Nyhet: 4 l värmebad
- automatisk kokpunktsdetektion
- integrerad vakuumkontroll
- integrerat lösningsmedelsbibliotek med 40 förinställda lösningsmedel och expansionsmöjlighet
- ljusstark, högkontrast, TFT, färggrafisk kontrollpanel
- universellt säkerhetsvärmebad
- optimerad värmebadsvolym för snabb uppnående av arbetstemperatur
- värmebad med ergonomiska handtag
- temperatursäkerhetskrets
- torrkokningsskydd
- kondensor med 1500 cm² kylyta och lågt utrymmesbehov
- indunstningsflaskor tillgängliga med belagt glas
- intuitivt hanteringskoncept med enkel menynavigering
- programmeringsmöjlighet för upp till tio individuella procedurer
- smidig start
- höger eller vänster rotation
- timerfunktion
- slutpunktsigenkänning
- avskjutningsmekanism för tättslutande flaskor
- digitala gränssnitt: USB port och RS-232-gränssnitt för fjärrkontroll
- flera språk operativsystem
- automatisk kylvattenhantering
- automatisk ventilation
- automatisk hantering av värmebad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RV 10 auto FLEX Rotationsindunstare |
| Vikt (engelska) | 18.6 |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Hastighet | 5 till 300 rpm |
| Visa | TFT |
| Inkluderar | USB gränssnitt / RS 232 gränssnitt |
| Wattal | 100 w |
| Kondensor typ | Utan kondensor |
| Mått (L x B x H) | 500 x 430 x 410 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |