Läs mer
IKA RV 10 auto V starterlösning
Produktkod. 31007830 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31007830 Storbritannien
31007829 Europa
31007823 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31007830 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010014911
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
Fullautomatiserad roterande förångare med digital styrning, vakuumpump och kylare – idealisk för automatiserade och krävande laboratoriearbetsflöden
  • RV 10 Auto Starter Solution är det kostnadseffektiva kompletta paketet för din roterande förångaruppsättning
  • Förutom den roterande förångaren RV 10 auto inkluderar paketet värmebadet HB digital med en kapacitet på 4 l och ett värmetemperaturområde från RT upp till 180 °C
  • Vakuumpumpen VACSTAR lite och den cirkulerande kylaren RC 2 lite. Alla komponenter och anslutningar som krävs för drift ingår
  • RV 10 auto är flaggskeppet i IKA den roterande förångarens produktlinje. Bland andra funktioner imponerar den med sin innovativa och intuitiva funktion via en briljant TFT-färggrafikdisplay, en integrerad vakuumkontroller, kylvattenövervakning och avancerade säkerhetsstandarder
  • RV 10 auto erbjuder alla egenskaper för effektiv, säker och ekonomisk drift. Detta inkluderar automatisk reglering av vakuumet och mängden kylvatten
  • Den individuellt justerbara rengöringscykeln för vakuumregulatorn minskar underhållsintervallet och förlänger samtidigt systemets livslängd
  • Den medföljande vakuumpumpen VACSTAR lite är extremt platsbesparande och uppnår ett minimum av 9 mbar. Den styrs direkt av drivenheten RV 10 auto med hjälp av den medföljande datakabeln och möjliggör automatisk kokpunktsdetektering
  • Den kompakta recirkulerande kylaren RC 2 lite med en stark kylkapacitet på 400 watt och en kraftfull tryck- och sugpump (0,35 bar) är designad för enkla kyluppgifter ner till -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighet 5 till 300 varv per minut
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Material (Beläggning) Obelagd
IP-betyg IP20
Typ Roterande indunstningssystem
Pluggtyp Storbritannien