Beskrivning
RV 10 digital representerar den ständiga förbättringen av IKA RV 10 Rotary Evaporator linje. Enheten kommer med ett nytt universellt värmebad, vertikalt glas, toppmoderna säkerhetsfunktioner och digital anslutning. RV 10 digital är en robust och pålitlig labbkompis. Dess optimerade badvolym möjliggör snabba uppvärmningstider. Kondensorenheten har specialdesignade glasrör som utnyttjar de 1500 cm² ytterst effektiv. Det ’är därför som RV 10 basic levererar tillförlitliga och reproducerbara processresultat som vanligtvis är reserverade för mer kostsamma system. Ytterligare funktioner som mjuk start, vänster-höger-intervall eller timerfunktion stödjer användaren i deras dagliga labbarbete. En annan viktig aspekt av RV 10 digital är de sofistikerade säkerhetsfunktionerna. Den motoriserade hissen har en automatisk lyftfunktion vid strömavbrott för att förhindra överhettning av lösningsmedlet. Säkerhetstemperaturkretsar kan ställas in individuellt. Torrkörningsskydd, justerbart nedre ändstopp och låsfunktion för badinställning kompletterar raden av säkerhetsdetaljer. Dessutom, IKA erbjuder ett urval av belagda glasvaror för ökade säkerhetsbehov. RS 232-gränssnittet möjliggör fjärrstyrning via IKA“ labworldsoft” . Värmebadet styrs via IR-gränssnittet från huvudenheten.
- Nyhet: 4 l värmebad
- Universellt vatten/oljevärmebad
- Motordriven hiss med“ säkerhetsstopp” fungera
- RS 232 och IR-gränssnitt
- Optimerad värmebadsvolym för snabb uppvärmning
- Högeffektiv 1500 cm² kondensorenhet
- Robust design
- Ergonomiskt placerade handtag på värmebad
- Smidig start
- Vänster-höger intervall
- Timer funktion
- Torrkörningsskydd
- Säkerhetstemperaturkretsar
- Nedre ändstopp
- Val av belagda glasvaror
- Tryckmekanism för att lossa tättslutande glasföremål
- Enkel och säker användning tack vare ergonomisk design av användargränssnittet
Paketbeskrivning: med värmebadkar HB digital, inkl. Woulff flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RV 10 auto FLEX Rotationsindunstare |
| Vikt (engelska) | 18.6 |
| Spänning | 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L badkar |
| Hastighet | 5 till 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 180 °C |
| Visa | TFT |
| Inkluderar | USB gränssnitt / RS 232 gränssnitt |
| Wattal | 1400 w |
| Kondensor typ | Vertikal (tillval) |
| Visa mer |