Läs mer
IKA™ RV 10 digital pro V, komplett paket
Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Beskrivning
- Paketet innehåller RV 10 digital V rotationsförångare, HB digitalt värmebad, en högeffektiv vertikal glaskondensorsats, VACSTAR digital vakuumpump med VC 10 lite vakuumkontroll, och RC 2-liters recirkulerande kylare.
- Alla nödvändiga komponenter och anslutningar för drift ingår i paketet.
- RV 10 digital är en robust och pålitlig labbkompis med snabba uppvärmningstider och sofistikerade säkerhetsfunktioner, inklusive en automatisk lyftfunktion och justerbara temperaturkretsar.
- Den digitala vakuumpumpen VACSTAR uppnår ett minimumvakuum på 2 mbar och styrs av den medföljande VC 10 lite vakuumkontroller.
- De RC 2-liters recirkulerande kylare är kompakt, lätt att rengöra och miljövänlig tack vare det naturliga köldmediet R290.
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 440 mm |
| Beskrivning | Motordriven hiss med säkerhetsstoppfunktion |
| Höjd (metrisk) | 430 mm |
| Vikt (metrisk) | 82.3 kg |
| Spänning | 220/240 V |
| Bredd (metrisk) | 500 mm |
| Hastighet | 5 till 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 180 °C |
| Kylyta | 1600 cm² |
| Inkluderar | RV 10 digital V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.400 Stativ, RC 2 lite, RV 10.5005 Set med slangar, PC 1.3 Kabel |
| Visa mer |