Läs mer
IKA™ RV 10 digital pro V Dubbel, komplett paket
Artikelnummer. 17833464 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Pluggtyp:
EU
Artikelnummer. Pluggtyp
17833464 EU
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17833464 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010011964
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
RV 10 digital pro V dubbel komplett paket är den kompletta lösningen för din roterande förångare med två roterande förångare.
  • RV 10 digital pro V dubbelt komplett paket innehåller två RV 10 digitala V rotationsförångare, HB digitalt värmebad, vertikal glaskondensorsats, VACSTAR digital vakuumpump, två VC 10 pro vakuumregulatorer, och RC 2 GRÖN grundläggande recirkulerande kylare.
  • RV 10 digital är en pålitlig labbkompis med en optimerad badvolym, effektiv kondensorenhet och säkerhetsfunktioner som motoriserad lyftfunktion och RS 232-gränssnitt för fjärrkontroll.
  • VACSTAR digital vakuumpump är platsbesparande och kan försörja båda rotationsförångarna, styrda med hjälp av de två medföljande vakuumregulatorerna.
  • RC 2 GREEN basic recirkulerande kylare är energisnål och lämplig för kyluppdrag ner till -30 °C, med behovs- och varvtalsstyrd kompressor som drivs med naturligt köldmedium R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Djup (metriskt) 440 mm
Beskrivning Automatiskt styrt vakuum/kylsystem baserat på motordriven hiss med säkerhetsstoppfunktion
Höjd (metrisk) 430 mm
Vikt (metrisk) 121.8 kg
Spänning 200/240 V
Bredd (metrisk) 500 mm
Hastighet 5 till 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Kylyta 1600 cm²
Inkluderar RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stativ (2/Cs.), VC 10.300 Kontrollera vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GRÖN basic, RV 10.5005 Set med slangar (2/Cs.), Y-slanganslutning 8 mm (2/Cs.)
Wattal 3778 W
Kondensor typ Vertikal kondensor
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 2600 W
Garanti 2+3 års garanti
Typ Destillering roterande indunstare
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.