Läs mer
IKA™ RV 10 Digital Rotary Evaporator med torriskondensor
Produktkod. 17297489 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kondensor typ:
Torris, vertikal
Torris, vertikal, belagd
Elektriska krav:
EU-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Elektriska krav
17297489 Torris, vertikal, belagd EU-kontakt
17207499 Torris, vertikal EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17297489 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010006364
Beräknad leverans: 03-12-2026
Den ergonomiska, kompakta designen och innovativa funktionerna hos RV 10 Digital Rotary Evaporator med torriskondensor gör den till ett pålitligt och robust instrument för alla destillationsprocesser.
  • Har ett värmebadkar med justerbar säkerhetskrets
  • Ergonomisk operatörsenhet gör användningen säker och enkel
  • Motordriven hiss med säkerhetsstoppfunktion som automatiskt lyfter ut förångarkolven ur värmebadet
  • Justerbar ändlägesigenkänning för att skydda glaset
  • Hastighetsområde från 20 till 270 rpm med mjuk start från 100 rpm
  • Digital hastighetsdisplay
  • Rör sig åt höger och vänster i intervalldrift för torkningsprocessen
  • Timerfunktion för time lapse-kontroller
  • Vatten/oljevärmebad med integrerade bärhandtag för säkerhet
  • Infrarött gränssnitt för dataöverföring från värmebadet till drivenheten
  • RS 232-gränssnitt för PC-fjärrstyrning med labworldsoft
  • Automatisk drift med labworldsoft
  • Lämplig för DIN EN 12697-3 (Asfalttest för varm asfalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 20 kg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 5 till 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Kylyta 620 cm 2
Inkluderar Drivenhet, HB digitalt värmebad HB, och RV 10.4 Dry Ice Condense
Motortyp DC
Elektriska krav EU-kontakt
Kondensor typ Torris, vertikal, belagd
Mått (L x B x H) 440 x 500 x 430 mm
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Certifikat EEC
Garanti 2+1 år
Frekvens 50/60 Hz
Modell RV 10
Timer Ja