Beskrivning
- RV 10 digitala Starterlösningspaketet är den kostnadseffektiva kompletta lösningen för din roterande förångaruppsättning
- Utöver RV 10 digital V roterande förångare inkluderar paketet HB digital värmebad med en kapacitet på 4 l och en värmetemperatur från RT upp till 180 °C
- En mycket effektiv vertikal glaskondensor med 1 L mottagare och förångarkolv, samt VACSTAR lite vakuumpump med VC 10 lite vakuumregulator och RC 2 lite recirkulerande kylare
- RV 10 digital är en robust och pålitlig labbkompanjon. Dess optimerade badvolym möjliggör snabba uppvärmningstider
- Kondensorenheten har specialdesignade glasrör som utnyttjar den 1500 cm² stora ytan och är mycket effektiv
- RS 232-gränssnittet möjliggör fjärrstyrning via mjukvaran labworldsoft™. Värmebadet styrs från huvudenheten via IR-gränssnittet
- Den medföljande VACSTAR lite vakuumpumpen är extremt platsbesparande och uppnår ett minimum vakuum på 9 mbar. Den styrs av den medföljande VC 10 lite vakuumkontrollern
- Förutom att styra den recirkulerande kylaren möjliggör styrenheten även manuell inställning av vakuumet samt programstyrd drift
- Den kompakta RC 2-lite recirkulationskylaren med en stark kylkapacitet på 400 watt och en kraftfull tryck- och sugpump (0,35 bar) är designad för enkla kyluppgifter ner till -10 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Hastighet | 5 till 280 varv per minut |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 180 °C |
| Material (Beläggning) | Obelagd |
| IP-betyg | IP20 |
| Typ | Roterande indunstningssystem |
| Pluggtyp | Storbritannien |