Beskrivning
- 4 L värmebad för upp till 100 °C
- Vattenvärmebad med digital temperaturdisplay och bärhandtag
- Säkerhetsstopp för mekanisk lyftändpunkt
- Låsmekanism: röd indikator visar ångrörets olåsta läge
- Manuell lyft för exakt placering av glaset
- Justerbar nedsänkningsvinkel
- Enhands manuell lyfthantering, lämplig för vänster- och högerhänta förare
- Steglös hastighetsinställning med rattkontroll och hastighetsdisplay
- Hastighetsområde: 5 till 300 min
- Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
- Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
- Högeffektiv kondensor med 1500 cm 2 kylyta
- Lågt utrymmesbehov
- Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 32.36 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Hastighet | 20 till 300 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 99 °C |
| Wattal | 1400 w |
| Mått (L x B x H) | 440 x 530 x 330 mm |
| Temperaturnoggrannhet | ±1K |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Timer | Ja |