Läs mer
IKA™ RV 3 pro V, komplett paket
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17883454 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Produktkod. 17883454
Brand: IKA™ 0010011410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
RV 3 pro V Complete-paketet är den kompletta lösningen för din roterande förångare.
  • Den innehåller RV 3 V rotationsförångare, HB eco värmebad, vertikal glaskondensorsats, VACSTAR digital vakuumpump med VC 10 lite vakuumkontroll, och RC 2-liters recirkulerande kylare
  • RV 3 är en instegsmodell med specialdesignade glasstyrningar för effektiv kondensoranvändning
  • VACSTAR digital vakuumpump är platsbesparande och uppnår ett minimumvakuum på 2 mbar, styrd av VC 10 lite vakuumregulator för programstyrd drift
  • RC 2-liters recirkulerande kylare har 400 watt kylkapacitet och tryck-/sugpump, designad för enkla kyluppgifter ner till -10 C, °och använder naturligt köldmedium R290 för miljövänlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (metriskt) 330 mm
Beskrivning Manuell lyfthantering
Höjd (metrisk) 530 mm
Vikt (metrisk) 70.2 kg
Spänning 100 till 240 V
Bredd (metrisk) 440 mm
Hastighet 20 till 300 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 99 °C
Kylyta 1600 cm²
Inkluderar RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Stativ, RC 2 lite, RV 10.5005 Set med slangar, PC 1.3 Kabel
Wattal 1954 W
Kondensor typ Vertikal kondensor
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 1300 W
Garanti 2+3 års garanti
Typ Destillering roterande indunstare
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU