Description
- Nytt 4 L värmebad med bärhandtag
- Integrerad säkerhetslyftfunktion vid strömavbrott
- Låsknapp för fixering av värmebadstemperatur
- Låsmekanism med indikator visar ångrörets olåsta läge
- Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
- Manuell lyft för exakt placering av glaset
- Justerbar nedsänkningsvinkel
- Ambidextrous design för manuell lyfthantering med en hand
- Hastighet från 20 till 300 rpm
- Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
- Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
Specifications
Specifications
| Vikt (metrisk) | 28.3 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighet | 20 till 300 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 99 °C |
| Kylyta | 1500 cm 2 |
| Inkluderar | Drivenhet, HB eco värmebad och RV 10.4 torriskondensor |
| Motortyp | DC |
| Elektriska krav | EU-kontakt |
| Kondensor typ | Torris, vertikal |
| Show More |