Läs mer
IKA™ RV 3 Rotationsindunstare med torriskondensor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7236313 Handla allt IKA Produkter
Kondensor typ:
Torris, vertikal
Torris, vertikal, belagd
Elektriska krav:
EU-kontakt
Produktkod. 17287489
Brand: IKA™ 0010006363
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RV 3 Rotary Evaporator med torriskondensor är den manuella grundmodellen i familjen av IKA™ Rotationsförångare. Digitala displayer för hastighet och värmebadstemperatur säkerställer optimal kontroll av alla destillationsprocesser.
  • Nytt 4 L värmebad med bärhandtag
  • Integrerad säkerhetslyftfunktion vid strömavbrott
  • Låsknapp för fixering av värmebadstemperatur
  • Låsmekanism med indikator visar ångrörets olåsta läge
  • Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
  • Manuell lyft för exakt placering av glaset
  • Justerbar nedsänkningsvinkel
  • Ambidextrous design för manuell lyfthantering med en hand
  • Hastighet från 20 till 300 rpm
  • Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
  • Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 28.3 kg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 20 till 300 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 99 °C
Kylyta 1500 cm 2
Inkluderar Drivenhet, HB eco värmebad och RV 10.4 torriskondensor
Motortyp DC
Elektriska krav EU-kontakt
Kondensor typ Torris, vertikal
Mått (L x B x H) 330 x 440 x 530 mm
Certifikat EEC
Garanti 2 +1 år
Frekvens 50/60 Hz
Modell RV 3