Läs mer
IKA™ RV 3 V Roterande förångare
Produktkod. 16228321 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
20 till 300 rpm
Produktkod. Hastighet
16228321 20 till 300 rpm
1 options
Produktkod. 16228321 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010003324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35165.52 SEK
    33728.75 SEK / Paket med 1
    Save 1436.77 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
RV 3 Rotary Evaporator är den idealiska instegsmodellen av IKA™ Portfölj med roterande förångare.
  • 4 L värmebad för upp till 100 °C
  • Vattenvärmebad med digital temperaturdisplay och bärhandtag
  • Säkerhetsstopp för mekanisk lyftändpunkt
  • Låsmekanism: röd indikator visar ångrörets olåsta läge
  • Manuell lyft för exakt placering av glaset
  • Justerbar nedsänkningsvinkel
  • Enhands manuell lyfthantering, lämplig för vänster- och högerhänta förare
  • Steglös hastighetsinställning med rattkontroll och hastighetsdisplay
  • Hastighetsområde: 5 till 300 min
  • Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
  • Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
  • Högeffektiv kondensor med 1500 cm 2 kylyta
  • Lågt utrymmesbehov
  • Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 28.3 kg
Spänning 100 till 240 V
Hastighet 20 till 300 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 99 °C
Kylyta 1500 cm 2
Wattal 1400 w
Mått (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
IP-betyg IP20
Temperaturnoggrannhet ±1K
Frekvens 50/60 Hz
Timer Ja