Läs mer
IKA RV 3 V Starterlösning
Produktkod. 31007826 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31007826 Europa
31007821 Storbritannien
31007819 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31007826 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010013945
Beräknad leverans: 22-01-2027
Kostnadseffektiv RV 3 V-C med HB eco-bad, vertikal kondensor, VACSTAR lite pump, VC 10 lite controller och RC 2 lite R290 kylare
  • RV 3 Starter Solution är det kostnadseffektiva kompletta paketet för din roterande förångaruppsättning
  • Förutom den roterande förångaren RV 3 V ingår även HB eco-värmebad med en kapacitet på 4 l och en värmetemperatur från RT upp till 99 °C
  • En mycket effektiv vertikal glaskondensator med 1 L mottagare och förångarkolv, samt
  • VACSTAR lite vakuumpump med VC 10 lite vakuumkontroller och 2 RC lite recirkulerande kylare. Alla komponenter och anslutningar som krävs för drift ingår
  • RV 3 roterande förångare är den idealiska instegsmodellen i rotationsförångarportföljen IKA
  • Den medföljande VACSTAR lite vakuumpumpen är extremt platsbesparande och uppnår ett minimum vakuum på 9 mbar
  • Den kompakta RC 2-lite recirkulerande kylaren med stark kylkapacitet på 400 watt och en kraftfull tryck- och sugpump (0,35 bar) är designad för enkla kyluppgifter ner till -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighet 20 till 300 varv/min
Temperaturområde (metriskt) Omgivningsvolym till 99 °C
Material (Beläggning) Obelagd
IP-betyg IP20
Typ Roterande indunstningssystem
Pluggtyp Europa