Läs mer
IKA™ RV 8 FLEX Roterande förångare
Produktkod. 16228331 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
5 till 300 rpm
Produktkod. Hastighet
16228331 5 till 300 rpm
1 options
Produktkod. 16228331 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010003488
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
RV 8 Rotary Evaporator är den manuella grundmodellen av IKA™ Rotationsförångare.
  • 4 L värmebadkar
  • Integrerad säkerhetslyftfunktion vid strömavbrott
  • Paketet innehåller Woulff-flaska
  • Vatten/oljevärmebad med bärhandtag
  • Låsknapp för fixering av värmebadstemperatur
  • Tydligt läsbar, glasklädd, svart-vit displaypanel
  • Låsmekanism: röd indikator visar ångrörets olåsta läge
  • Manuell lyft för exakt placering av glaset
  • Justerbar nedsänkningsvinkel
  • Enhands manuell lyfthantering, lämplig för vänster- och högerhänta förare
  • Hastighetsområde: 5 till 300 minuter
  • Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
  • Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
  • Högeffektiv kondensor med 1500 cm 2 kylyta - lågt utrymmesbehov
  • Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 22.366 kg
Spänning 100 till 240 V
Hastighet 5 till 300 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Kylyta 1500 cm 2
Wattal 1400 w
Mått (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
IP-betyg IP20
Temperaturnoggrannhet ±1K
Frekvens 50/60 Hz
Timer Ja