Läs mer
IKA™ RV 8 pro V komplett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17803464 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Produktkod. 17803464
Brand: IKA™ 0010011411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
RV 8 pro V Complete-paketet är den kompletta lösningen för din roterande förångare.
  • Inkluderar RV 8 V rotationsförångare, HB digitalt värmebad, vertikal glaskondensorsats med 1 L mottagare och förångarkolv, VACSTAR digital vakuumpump med VC 10 lite vakuumkontroll, och RC 2-liters recirkulerande kylare.
  • Alla komponenter och anslutningar som krävs för drift ingår.
  • RV 8 är den manuella grundmodellen i familjen av IKA roterande förångare, lämpliga för olika industrier och applikationer.
  • Den vertikala kondensorn är designad för effektiv användning av kylytan.
  • Den digitala vakuumpumpen VACSTAR uppnår ett minimumvakuum på 2 mbar och styrs av VC 10 lite vakuumkontroller.
  • De RC 2-liters recirkulerande kylare har en stark kylkapacitet på 400 watt och är designad för enkla kyluppgifter ner till -10 °C.
  • Den har ett nätfilter av rostfritt stål för enkel rengöring och använder det miljövänliga köldmediet R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (metriskt) 345 mm
Beskrivning Manuell fjäderlyfthantering med integrerad säkerhetslyftfunktion
Höjd (metrisk) 490 mm
Vikt (metrisk) 76,3 kg
Spänning 100 till 240 V
Bredd (metrisk) 510 mm
Hastighet 5 till 300 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Kylyta 1600 cm²
Inkluderar RV 8 V, VC 10 lite, RV 8.3 Stativstång, VACSTAR digital, RC 2 lite, RV 10.5005 Set med slangar, PC 1.3 Kabel
Wattal 1954 W
Kondensor typ Vertikal kondensor
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 1300 W
Garanti 2+3 års garanti
Typ Destillering roterande indunstare
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU