Beskrivning
- Manuell lyft med integrerad säkerhetslyft-ut-funktion
- Vatten/oljeuppvärmt badkar med ergonomiska bärhandtag
- Nyckelknapp med låsfunktion för värmebadets temperatur
- Justerbar nedsänkningsvinkel
- Digitala visningar av värmebadets rotationshastighet och temperatur
- Ambidextrous design för enhandsmanövrering
- Varvtalsområde från 5 till 300 rpm
- Ytterligare användarsäkerhet genom reducerade (24 V) strömkrav inom enheten
- Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
- Ny klämmekanism
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 15,5 Kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighet | 5 till 300 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 180 °C |
| Kylyta | 620 cm 2 |
| Inkluderar | Drivenhet, HB 10 digitalt värmebad och RV 10.4 torriskylare |
| Motortyp | DC |
| Elektriska krav | EU-kontakt |
| Kondensor typ | Torris, vertikal |
| Visa mer |