Läs mer
IKA RV 8 V Startlösning
Produktkod. 31007825 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31007825 Storbritannien
31007822 Europa
31007820 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31007825 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010013949
 Begränsad artikel
Prisvärt roterande förångarsystem med digitalt bad, vakuumpump och kylare – precis, effektiv och idealisk för laboratoriedestillationer
  • RV 8 Starter Solution är det kostnadseffektiva kompletta paketet för din roterande förångaruppsättning
  • Förutom RV 8 V roterande förångare inkluderar paketet HB digital värmebad med en kapacitet på 4 l och ett värmetemperaturområde från RT upp till 180 °C
  • En mycket effektiv vertikal glaskondensor med 1 L mottagare och förångarkolv, samt VACSTAR lite vakuumpump med VC 10 lite vakuumkontroller och RC 2 lite recirkulerande kylare
  • RV 8 är den manuella grundmodellen i familjen av IKA roterande förångare. Den har många användningsområden inom kemi-, läkemedels- och bioteknikindustrin, inom forskning och utveckling, tillverkning och kvalitetssäkring, laboratorier och fabriksbyggande
  • Den medföljande VACSTAR lite vakuumpumpen är extremt platsbesparande och uppnår ett minimum vakuum på 9 mbar. Den styrs av den medföljande VC 10 lite vakuumkontrollern
  • Den kompakta RC 2-lite recirkulerande kylaren med stark kylkapacitet på 400 watt och en kraftfull tryck- och sugpump (0,35 bar) är designad för enkla kyluppgifter ner till -10 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 100/240 V
Kapacitet (metrisk) 4 L
Hastighet 5 till 300 varv per minut
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Material (Beläggning) Obelagd
IP-betyg IP20
Typ Roterande indunstningssystem
Pluggtyp Storbritannien