Läs mer
Edwards Vacuum™ RV12 Lamellpump
Beskrivning
- Godkänd enligt UL och CSA standarder av ett externt testhus
- Har den unika lägesväljaren, vilket innebär att en modell är lämplig för både högvakuum och hög genomströmning
- Hög tillförlitlighet - generös smörjning av rörliga delar
- Säker process och system - snabbverkande inloppsventil för klassens bästa anti-sugskydd
- Inga oplanerade driftstopp– designad för enkelt underhåll
- Bättre arbetsmiljö - tyst gång och påträngande frekvenser minimerade
- Gasballast i två lägen gör att antingen 60 g/h eller en klassledande 290 g/h vattenånga kan hanteras
- Universell motor för att täcka största möjliga spännings- och frekvensområde från en enda variant
- Smidig kontrollerad inloppsventilöppning genom oljetryck för att eliminera tryckstötar
- Snabbstängande inloppsventil inom 0,4 sekunder efter att pumpen stannat
- Levereras med 1 l Ultragrade™ Performance 19 olja, inloppsfilter och O-ring
Specifikationer
Specifikationer
| Motorhastighet | 1800 rpm |
| Modell | RV12 |
| Bullernivå | 48 dB |
| Vikt (metrisk) | 29 kg |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 12 °C |
| Oljekapacitet | 1 l |
| Användningsområden | Masspektrometri, elektronmikroskopi, provberedning, forskning och utveckling, högenergifysik, industriell, kemisk och mer |
| Maximalt tryck | 2,0 x 10 -3 |