Läs mer
Edwards Vacuum™ RV8 vakuumpump
Produktkod. 12010293
Change view
Spänning:
115/230 C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12010293 115/230 C Varje
1 options
Produktkod. 12010293 Leverantör Edwards Vacuum™ Leverantörsnummer A65401903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45140.00 SEK
    29688.90 SEK / Paket med 1
    Save 15451.10 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Edwards RV vakuumpumpar kan användas i en mängd olika tillämpningar inom labbet, den robusta designen erbjuder utmärkt ultimat vakuum med bra pumphastigheter, såväl som överlägsen ånghanteringskapacitet och tyst drift.
  • Dubbel frekvens - kan arbeta vid 110-120 V eller 230 V, 50/60 Hz
  • Mycket tyst - ljudtrycket vid 1 m är 48 dB(A)
  • Dubbelt läge - justering för att ge hög gasgenomströmning eller högt vakuum
  • Robust design - förbättrad hantering av vattenånga, 290 gal./h. vid ångtryck upp till 80 mbar
  • Inbyggd inloppsventil - snabbverkande avstängningsventil förhindrar att olja sugs tillbaka vid strömavbrott
  • Avgasmunstycke och nätkabel beställs separat
  • För tillämpningar: analytiska instrument; kryoteknik; ugnar; tunnskiktsavsättning; högenergifysik; vakuumugnar; indunstning; roterande förångare; frystorkning; centrifugalkrafter; vakuumformning; apparater för destillation/extraktion; filtrering; dragskåp/handsklådor; impregnering; stöder högvakuumsystem.
Specifikationer
Modell RV8
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck 60 Hz: 1,5 x 10 -3 Torr, 50 Hz: 2,0 x 10 -3 mbar
Spänning 115/230 C