Beskrivning
- Detta högvärda, nyckelfärdiga paket säkerställer snabb installation, med allt inkluderat för omedelbar användning
- Bästsäljaren i laboratoriet:
- Med digital display
- Robust, slimmad, ergonomisk design
- Tekniska förbättringar av den pålitliga designen i RW 20-serien
- Med konstant kraftöverföring
- Två varvtalsområden för universell användning från 60 - 2 000 r/min
- Genomskjutande omrörningsaxlar (endast vid stillastående)
- För omrörning av mängder upp till 20 L(H2O)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 60 till 2000 varv per minut |
| Kapacitet | 20 L |
| Visa | LED |
| Spänning | 220/240 V |
| Pluggtyp | Europa |
| Typ | Overhead omrörare |