Läs mer
IKA™ RW 20 Digital Stirrer
Produktkod. 10388762 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
RW 20 digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10388762 RW 20 digital Varje
1 options
Produktkod. 10388762 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003593000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Rör mängder upp till 20 liter (H2O) IKA™ RW 20 Digital Stirrer har en robust, slimmad, ergonomisk design. Har två hastighetsområden för universell användning från 60 till 2000 varv/min.
Omrörningsmängder upp till 20 liter (H2O)
  • Digital display
  • Robust, slimmad, ergonomisk design
  • Tekniska förbättringar av den pålitliga designen i RW 20-serien
  • Med konstant kraftöverföring
  • Två varvtalsområden för universell användning från 60 - 2 000 r/min
  • Genomskjutande omrörningsaxlar (endast vid stillastående)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 72 till 600 r/min (hastighetsområde I), 288 till 2400 r/min (hastighetsområde II)
Kapacitet 20 L
Visa Digital
Spänning 220/240 - 100/115 V
Wattal 87 w
Djup (metrisk) interiör 212 mm
Diameter (metrisk) axel 10.5 mm
Mått (L x B x H) 212 x 88 x 294 mm
Höjd (metrisk) 294 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 13 mm
Bredd (metrisk) 88 mm
Elektriska krav 220 till 240 / 100 to 115 V, 50/60Hz, 87W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Chuck storlek 0,5 till 10 mm
Modell RW 20 digital
Skyddsklass IP20
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 1.5 Nm
Typ Blandare
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 3.1 kg