Beskrivning
- Utrustad med ett skydd mot överhettning av motorn med hjälp av självlåsande temperaturbegränsare
- För att säkra skålar finns ett omrörningsaxelskydd och klämfixtur som tillval
- Digital hastighetsdisplay
- Steglöst justerbar hastighet från 60 till 1400 rpm i två varvtalsområden
- Genomskjutande omröraraxlar
- Överbelastningsskydd
- Visning av felkod
- Robust, ergonomisk design
- Tyst drift
- Med konstant kraftöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 60 till 1400 rpm |
| Kapacitet | 80 L |
| Visa | LED |
| Spänning | 240 V |
| Wattal | 220 w |
| Höjd (metrisk) | 346 mm |
| Bredd (metrisk) | 123 mm |
| Elektriska krav | 240V, 50/60Hz, 220w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer |
| Visa mer |