Läs mer
IKA™ RW 47 Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 14801451 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
57 till 1300 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
14801451 57 till 1300 rpm Varje
1 options
Produktkod. 14801451 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004050000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Använd denna extremt kraftfulla, mekaniskt styrda laboratorieomrörare för högviskösa applikationer för mängder upp till 200L (H 2 O). RW 47 Digital Overhead Omrörare justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik.
  • Lämplig för intensiv blandning för användning i laboratorier och pilotanläggningar
  • Omröraren är utrustad med ett skydd för överhettning av motorn med hjälp av självlåsande temperaturbegränsare
  • Dessutom, för att säkra skålar, finns ett omrörningsaxelskydd och klämfixtur som tillval
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet (57 till 1300 rpm) i två hastighetsområden
  • Överbelastningsskydd
  • Visning av felkod
  • Robust, ergonomisk design
  • Tyst drift
  • Med konstant kraftöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 57 till 1300 rpm
Kapacitet 200 L
Visa LED
Spänning 230 V
Wattal 513 w
Höjd (metrisk) 465 mm
Bredd (metrisk) 145 mm
Elektriska krav 230V, 50Hz, 513w
Frekvens 50 Hz
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell RW 47 Digital
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 3000 Ncm
Viskositet 100 000 mPas