Läs mer
RWJ 50271, MedChemExpress
Produktkod. 16457067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16457067 5 mg
1 options
Produktkod. 16457067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110086
MedChemExpress RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RWJ 50271
Fysisk form Solid
CAS 162112-37-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17F3N4O2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (609.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C(NCCCO)=O)C=NN1C2=NC(C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=CS2
Molekylvikt (g/mol) 410.41
Formel vikt 410.41
Procent renhet 99.0%