missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ RWJ 67657

Beskrivning
Selective p38α and p38β inhibitor (IC50 values are 1 and 11 μM respectively) that displays no activity at p38γ, p38δ and a range of other kinases. Potently inhibits TNF-α and IL-1β release (IC50 values are 3 and 11 nM respectively) and suppresses HIV-1 replication in T cells in vitro. Displays cardioprotective and anti-inflammatory activity in vivo. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RWJ 67657 |
| CAS | 215303-72-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C27H24FN3O |
| Formel vikt | 425.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?