Läs mer
RX-3117, MedChemExpress
Beskrivning
RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | RX-3117 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 865838-26-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H12FN3O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | TV-1360 fluorocyclopentenylcytosine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (194.39 mM) |
| Show More |