Läs mer
Tocris Bioscience™ RX 821002 hydrochloride
Beskrivning
Potent, selective α2-adrenoceptor antagonist with very low affinity for imidazoline sites. Displays selectivity for the α2D over the α2A subtypes (pKd values are 9.7 and 8.2 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RX 821002 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 270.72 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.713 |