Läs mer
RX 821002 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RX 821002 Hydrochloride |
| CAS | 109544-45-8 |
| Molekylformel | C12H14N2O3 • (HCl) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methoxyidazoxan Monohydrochloride, 1,4-Benzodioxin-1H-imidazole Deriv., 2-(2,3-Dihydro-2-methoxy-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H |
| LEDER | COC1(OC2=CC=CC=C2OC1)C3=NCCN3.Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2-methoxy-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.71 |
| Formel vikt | 270.08 |