Läs mer
RY703 Mouse Anti-Human CD163, BD OptiBuild™
Produktkod. 31793123 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31793123 50 μg
1 options
Produktkod. 31793123 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 770071
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal Antibody detects CD163 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD163
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona GHI/61
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera RY703
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias CD163 antigen; M130; MM130; GHI/61; D11C163A; RM3/1
Värd art Mouse
Immunogen Glycoprotein preparation from Hairy Cell Leukemia Spleen
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Målarter Human
Innehåll och lagring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ