Läs mer
RY703 Mouse Anti-Human CD274 (PD-L1), BD OptiBuild™
Produktkod. 31793102 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31793102 50 μg
1 options
Produktkod. 31793102 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 772094
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD274 (PD-L1) Monoclonal Antibody detects CD274 (PD-L1) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD274 (PD-L1)
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona MIH1
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera RY703
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias B7-H1; B7-H; PD-L1; PDL1; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Värd art Mouse
Immunogen Human CD274 Transfected Cell Line
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ