Läs mer
Emma Safety Footwear Ryan S3 sko
Produktkod. 17592526
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17592526 43
17552526 39
17562526 40
17572526 41
17582526 42
17502536 44
17512536 45
17522536 46
17532536 47
17542536 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17592526 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM73556843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1041.93 SEK / 1 par
    Save 588.07 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Ryan har allt du kan förvänta dig av en säkerhetsstövel; robust och hållbar med komfort hela dagen och skydd för dina fötter under alla förhållanden.
  • Vattentät
  • Allround säkerhetsstöveln: extremt säker& bekväm, 100 % metallfri& vattentät.
  • Ryan har allt du kan förvänta dig av en säkerhetsstövel; robust och hållbar med komfort hela dagen och skydd för dina fötter under alla förhållanden.
  • Denna stövel har ett helt vattentätt membran, så du behöver inte oroa dig för blöta fötter. Du kan helt koncentrera dig på att få jobbet gjort.
  • De reflekterande delarna på stöveln ser till att du är väl synlig i mörkret och den Gripforce yttersula ger dig maximalt grepp.
  • Den extremt coola kolfiberlooken på sidan av ovandelen ger stöveln en sportig look.
  • Den finns i 2 bredder (D& XD).
  • industrier
    • Kemisk industri
    • Metallindustrin
    • Konstruktion& teknologi
    • Tillverkning
    • Natur& miljö
  • Skyddssko
    • S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
Specifikationer
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Liner material Hydro-Tec Antibakteriellt/DryShield-membran
Material Läder
Storlek 43
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 20345:2011
Färdig Extra bred bredd
Vattentät Ja
EN ISO 20345 S3