Läs mer
Emma Safety Footwear Ryan S3 sko
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Vattentät
- Allround säkerhetsstöveln: extremt säker& bekväm, 100 % metallfri& vattentät.
- Ryan har allt du kan förvänta dig av en säkerhetsstövel; robust och hållbar med komfort hela dagen och skydd för dina fötter under alla förhållanden.
- Denna stövel har ett helt vattentätt membran, så du behöver inte oroa dig för blöta fötter. Du kan helt koncentrera dig på att få jobbet gjort.
- De reflekterande delarna på stöveln ser till att du är väl synlig i mörkret och den Gripforce yttersula ger dig maximalt grepp.
- Den extremt coola kolfiberlooken på sidan av ovandelen ger stöveln en sportig look.
- Den finns i 2 bredder (D& XD).
- industrier
- Kemisk industri
- Metallindustrin
- Konstruktion& teknologi
- Tillverkning
- Natur& miljö
- Skyddssko
- S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriellt/DryShield-membran |
| Material | Läder |
| Storlek | 36 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Färdig | Standardbredd |
| Vattentät | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |