Läs mer
Ryanodine, MedChemExpress
Produktkod. 16420999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16420999 1 mg
1 options
Produktkod. 16420999 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103306
MedChemExpress Ryanodine is a cell permeant ryanodine receptor modulator. Ryanodine can either stimulate or inhibit Ryanodine-mediated Ca2+ release depending on its concentrations. Poisonous diterpenoid found in Ryania speciosa.
Ryanodine is a cell permeant ryanodine receptor modulator. Ryanodine can either stimulate or inhibit Ryanodine-mediated Ca2+ release depending on its concentrations. Poisonous diterpenoid found in Ryania speciosa.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ryanodine
CAS 15662-33-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H35NO9
Kvantitet 1 mg
LEDER O[C@@]1([C@@]([C@@]2(O)O3)4C)[C@@]35[C@](O)(CC[C@H](C)[C@H]5O)[C@@](C2)(C)[C@@]1([C@H](OC(C6=CC=CN6)=O)[C@]4(O)C(C)C)O
Molekylvikt (g/mol) 493.55
Formel vikt 493.55
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation