Läs mer
Ryanodine, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423162 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11423162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215377001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ryanodine
CAS 15662-33-6
Färg Vitt
Molekylformel C25H35NO9
MDL-nummer MFCD00151119
Kvantitet 1 mg
Synonym ryanodine
InChI-nyckel JJSYXNQGLHBRRK-FXKAWTGQSA-N
LEDER CC1CCC2(C3(CC4(C5(C(C(C3(C5(C2(C1O)O4)O)O)OC(=O)C6=CC=CN6)(C(C)C)O)C)O)C)O
Molekylvikt (g/mol) 493.553
PubChem CID 122173044
Formel vikt 493.5
Fysisk form Fast