Läs mer
Tocris Bioscience™ S 07662
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18765299
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18765299
Brand: Tocris Bioscience™ 5188/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inverse agonist of the constitutive androstane receptor (CAR)
S 07662 is an inverse agonist of the constitutive androstane receptor (CAR). Inhibits CAR activity via recruitment of nuclear receptor co-repressor (NCoR). Suppresses CITCO -induced CYP2B6 gene expression in human primary hepatocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet >98%
Kvantitet 50 mg
Produkttyp S 07662
Molekylvikt (g/mol) 300.38
Inhibitorer S 07662
For Research Use Only