Läs mer
(S)-1,1-Diphenylprolinol, TRC
Produktkod. 30377809
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30377809 100 mg
1 options
Produktkod. 30377809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD462710100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1,1-Diphenylprolinol
CAS 112068-01-6
Molekylformel C17H19NO
Kvantitet 100 mg
Synonym alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidin-2-ylmethanol, (S)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-2-(Hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine, (S)-Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol, (2S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-(-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
InChI formel InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
LEDER OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Formel vikt 253.1467