Läs mer
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)etylamin, 99 %
Produktkod. 11423397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423397 1 g 1g
11433397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17176.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172,25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-naftyl)etylamin, (S)-(-)-1-(1-naftyl)etylamin används i den asymmetriska syntesen avα -cyanokarboxylater. Används även vid syntes av kirala imadazolin-2-ylidenligander som används vid organometallisk katalys. Kiral/Asymmetrisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-1-(1-naftyl)etylamin, (S)-(-)-1-(1-naftyl)etylamin används i den asymmetriska syntesen avα -cyanokarboxylater. Används även vid syntes av kirala imadazolin-2-ylidenligander som används vid organometallisk katalys. Kiral/Asymmetrisk syntes.
Löslighet Löslig i kloroform
, etanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10420-89-0
Molekylformel C12H14N
Molekylvikt (g/mol) 172.25
MDL-nummer MFCD00064179
InChI-nyckel RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC-namn (lS)-l-naftalen-l-yletanamin
LEDER C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densitet 1.06
Kokpunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2208024
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethanol.
Formel vikt 171.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.