Läs mer
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11364196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364196 25 g 25g
11344196 1 g 1g
11354196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19301.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10420-89-0
Molekylformel C12H14N
Molekylvikt (g/mol) 172.25
MDL-nummer MFCD00064179
InChI-nyckel RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
LEDER C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densitet 1.06
Kokpunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent ee ≥99%
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2208024
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −55° (c=2 in Ethanol)
IUPAC-namn (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
Formel vikt 171.24
Procent renhet ≥99%