Läs mer
(S)-(-)-1-(1-Naftyl)etylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine |
| CAS | 10420-89-0 |
| Molekylformel | C12H13N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Methyl-,1-naphthalenemethanamine, (-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (-)-[(S)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amine, (-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (1S)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (S)-(-)-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (S)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-Naphthylethylamine, (S)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Naphthylethylamine, (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, l-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (1S)-1-naftalen-1-ylethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vikt | 171.1048 |