Läs mer
S-((1-(2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) Ethanethioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-((1-(2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) Ethanethioate |
| CAS | 2384396-62-5 |
| Molekylformel | C11H16O4S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O4S/c1-7(12)16-6-11(4-5-11)8-9(13)15-10(2,3)14-8/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)O1)C1C2(CC2)CSC(C)=O |
| IUPAC-namn | S-((1-(2,2-dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)cyclopropyl)methyl) ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.31 |
| Formel vikt | 244.08 |