missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenemethanol |
| CAS | 151831-52-6 |
| Molekylformel | C11H14O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10,12H,3,5-6,8H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | [(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?