Läs mer
(S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, 98 %
Código de producto. 15403737
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15403737 250 mg 250mg
11486540 1 g 1g
11496540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15403737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27612.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 85977-52-2 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 85977-52-2
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD07368365
InChI-nyckel VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
PubChem CID 24820460
IUPAC-namn (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Smältpunkt 55 °C till 57 °C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −12° (c=1 i etanol)
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.