Läs mer
(S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| CAS | 85977-52-2 |
| Molekylformel | C11H12O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vikt | 176.0837 |