Läs mer
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftylamin, ChiPros™ 99+%, ee 99%
Produktkod. 11363916
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363916 25 g 25g
11343916 1 g 1g
11353916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17022.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147,221 g/mol
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftylamin används som ett kiralt aminderivat som används i studier av kiral diskriminering i realtid av enantiomerer samt i studier av kinetisk upplösning av kirala aminer medω -transaminas med användning av en enzymmembranreaktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftylamin används som ett kiralt aminderivat som används i studier av kiral diskriminering i realtid av enantiomerer såväl som i studier av kinetisk upplösning av kirala aminer med ω-transaminas med användning av en enzymmembranreaktor.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23357-52-0
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.221
MDL-nummer MFCD00671630
InChI-nyckel JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
PubChem CID 7058074
IUPAC-namn (IS)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin
LEDER C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densitet 1.035
Kokpunkt 118 °C till 120 °C (8 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.5645
Kvantitet 25 g
Beilstein 2360279
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 147.22
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.