Läs mer
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-metoxi-N-propyl-2-naftalenaminhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-N-propyl-2-naphthalenamine Hydrochloride |
| CAS | 93601-86-6 |
| Molekylformel | C14H22ClNO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-5-Methoxy-N-propyl-2-Aminotetralin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-9-15-12-7-8-13-11(10-12)5-4-6-14(13)16-2;/h4-6,12,15H,3,7-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCCN[C@H]1CCc2c(C1)cccc2OC |
| IUPAC-namn | (2S)-5-metoxi-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronafthal-2-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.78 |
| Formel vikt | 255.139 |