Läs mer
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 103733-30-8 |
| Molekylformel | C17H18ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;/h1-9,16,18H,10-12H2;1H/t16-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2Cc3ccccc3CN2 |
| IUPAC-namn | benzyl (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.78 |
| Formel vikt | 303.1026 |